
1-Tosylazetidin-3-ol
Codice catalogo APOSOR923177-250MG
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Numero CAS:
Specifiche
- Pack type:Bottle
- Pk:250 mg
- Seq:2590
Specifiche
Informazioni su questo articolo
:
Punto di fusione:103…107 °C
:227.28 g/mol
:GHS07
temperatura di conservazione:Refrigerator
Numero CAS:154010-96-5
Formula:C₁₀H₁₃NO₃S
Numero MDL:MFCD00963433