5-Nitropyridin-3-amine hydrochloride ≥98%
Anbieter: Apollo Scientific
Zertifikate
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:1220040-21-0
:
Formel:C₅H₅N₃O₂·ClH
MDL-Nummer:MFCD15474982
:175.573 g/mol
Lagertemperatur:Kühlschrank
Technische Daten
- Environmentally Preferable:
Technische Daten
Frequently Bought Together