
4-Chloro-1,8-naphthyridin-2(1H)-one 95+%
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:59514-93-1
:
Formula:C₈H₅ClN₂O
Numero MDL:MFCD24556140
:180.591 g/mol
:GHS07
temperatura di conservazione:Refrigerator
Frequently Bought Together