Order Entry
Switzerland
ContactUsLinkComponent
1-(5-Chlorothiophen-2-yl)-3-(dimethylamino)but-2-en-1-one, tech
1-(5-Chlorothiophen-2-yl)-3-(dimethylamino)but-2-en-1-one, tech
Codice catalogo APOSOR32474-1G
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Numero CAS:  
1-(5-Chlorothiophen-2-yl)-3-(dimethylamino)but-2-en-1-one, tech
Codice catalogo APOSOR32474-1G
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Numero CAS:  

Specifiche

  • Pack type:
    Bottle
  • Pk:
    1 g
  • Seq:
    3047

Specifiche

Informazioni su questo articolo

 :
 :229.726 g/mol
temperatura di conservazione:Ambient
Numero CAS:860788-50-7
Formula:C₁₀H₁₂ClNOS
Numero MDL:MFCD03617982