
1-(1H-Indol-3-ylmethyl)piperidine-4-carboxylic acid
Anbieter: Apollo Scientific
Zertifikate
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:100957-76-4
:
Formel:C₁₅H₁₈N₂O₂
MDL-Nummer:MFCD06739714
:258.316 g/mol
Schmelzender Platingehalt:228 °C (dec.)
:GHS07
Lagertemperatur:Refrigerator
Frequently Bought Together