Reagenzflaschen mit PP 28 Gewinde, VWR®
Supplier: VWR Collection
Certificates
About this item
Aus klarem oder braunem Natronkalkglas. Ideal für Probenahme, Lagerung von Pulvern oder Transport von Flüssigkeiten sowie andere Anwendungen ohne hohe thermische Belastung.
- Gute chemische und physikalische Eigenschaften
- Klares oder braunes Glas
- Braune Glasflaschen speziell zur Verwendung mit lichtempfindlichen Flüssigkeiten
Die Flaschen können sterilisiert werden, jedoch darf die Temperaturdifferenz (Δ T) nicht über 40 °C liegen.
Ordering information: Lieferung ohne Verschlüsse, Schraubverschlüsse müssen separat bestellt werden.
Screw caps for PP 28 bottles
Product Information
Frequently Bought Together