
4,4'-Dibromotriphenylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Nome del fornitore: TCI
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:81090-53-1
:
Formula:C₁₈H₁₃Br₂N
Numero MDL:MFCD00060104
:403.12 g/mol
:GHS07
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:White to Almost white powder to crystal
- Purity (GC):min. 98.0 %
- Purity (Argentmetric Titration):min. 98.0 %
Risultati dei test sulle specifiche
Frequently Bought Together