Order Entry
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Methyl decanoate ≥99%

Methyl decanoate ≥99%
Certificates
Methyl decanoate ≥99%
Methyl decanoate ≥99%

3 Options Available Below

Product Details & Documents

Purity: 99% CAS No.: 110-42-9 Molecular Formula: CH3(CH2)8CO2CH3 Formula Weight: 186.30 Flash Point: 94°(201°F) Refractive Index: 1.4250 Melting Point: -18° Boiling Point: 223-225° Beilstein Reference: 1759170 MDL No.: MFCD00009580

Synonyms:  Decanoic acid methyl ester, Capric acid methyl ester, Decylic acid methyl ester, Methyl caprate
  • CAS Number:110-42-9
  • Formula:C₁₁H₂₂O₂
  • MDL Number:MFCD00009580
  • Molecular Weight:186.29 g/mol
  • Boiling Pt:223…225 °C
  • Melting Pt:–18 °C
  • Density:0.877
  • Flash Pt:94 °C (201 °F)
  • Storage Temperature:Ambient
  • EINECS:203-766-6
Product Family Options

Product Information

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..