
Tetrapropylammonium hydroxide 25% in water
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:4499-86-9
:
Formula:C₁₂H₂₉NO
Numero MDL:MFCD00009360
:203.37 g/mol
Densità:1 g/cm³
temperatura di conservazione:Ambient
EINECS:224-800-6
UN:3267
ADR:8,II
:GHS05
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:Clear colorless Solution
- Titration with HClO4:24 to 26 %
- Melting point:114 to 118 °C
- HPLC:≥96.0 %
Risultati dei test sulle specifiche
Frequently Bought Together