


Tetrahydrofuran ≥99.7% unstabilised, AcroSeal®, Spectrophotometric Grade
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Certificats
À propos de cet article
Numéro CAS:109-99-9
:
Formule:C₄H₈O
Numéro MDL:MFCD00005356
:72.11 g/mol
Point d'ébullition:66 °C
Point de fusion:–108 °C
Densité:0.889
:Packaged under argon.
Point d'éclair:–17°C
Température de stockage:Ambient
EINECS:203-726-8
UN:2056
:GHS02
:GHS07
:GHS08
Frequently Bought Together