Order Entry
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Pyridine-3-sulphonyl chloride ≥98.0% (by GC), LiChropur™ derivatisation reagent, for HPLC, Supelco®
Corrosif
Pyridine-3-sulphonyl chloride ≥98.0% (by GC), LiChropur™ derivatisation reagent, for HPLC, Supelco®
N° de catalogue 49432-1G
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  
undefined
Corrosif
Pyridine-3-sulphonyl chloride ≥98.0% (by GC), LiChropur™ derivatisation reagent, for HPLC, Supelco®
N° de catalogue 49432-1G
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  

Spécifications

  • Pk:
    1 g
  • Seq:
    3047
  • Pk Info:
    1× 1 g

Spécifications

À propos de cet article

 :
ADR:8,II
 :177.6088 g/mol
UN:3265
 :GHS05
Température de stockage:Refrigerator
Numéro CAS:16133-25-8
Formule:C5H4ClNO2S
Numéro MDL:MFCD03452747