SFr. 0.00
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Standards
Environmental Analysis Standards
EPA 502/524.2 VOC Mix, analytical standard, Supelco®
EPA 502/524.2 VOC Mix, analytical standard, Supelco®
N° de catalogue 47932.
Fournisseur:
Merck
Numéro CAS:
Agrandir l'image
EPA 502/524.2 VOC Mix, analytical standard, Supelco®
N° de catalogue 47932.
Fournisseur:
Merck
Numéro CAS:
Spécifications
Concentration:
200 mug/mL each component in methanol
Pk:
1
Description:
EPA 502/524.2 VOC Mix
Type:
Analytical standard
Spécifications
À propos de cet article
Détails du produit
Détails du produit