



Perchloric acid 67-72%, TraceSELECT™ Ultra for ultratrace analysis, Fluka™
Supplier: Honeywell Chemicals
Certificates
About this item
CAS Number:7601-90-3
:
Formula:HClO₄
MDL Number:MFCD00011325
:100.46 g/mol
Boiling Pt:203 °C
Melting Pt:–18 °C
Density:1.66 g/cm³ (20 °C)
EINECS:231-512-4
UN:1873
ADR:5.1,I
:GHS08
:GHS05
:GHS07
:GHS03
Storage Temperature:Ambient
Specification Test Results
- Assay:67 - 72 %
- Silver (Ag):Max. 0.05 ppb
- Aluminium (Al):Max. 5 ppb
- Arsenic (As):Max. 0.5 ppb
- Barium (Ba):Max. 0.1 ppb
- Beryllium (Be):Max. 0.1 ppb
- Bismuth (Bi):Max. 0.05 ppb
- Calcium (Ca):Max. 5 ppb
- Cadmium (Cd):Max. 0.05 ppb
- Cerium (Ce):Max. 0.05 ppb
- Cobalt (Co):Max. 0.1 ppb
- Cesium (Cs):Max. 0.05 ppb
- Copper (Cu):Max. 0.5 ppb
- Dysprosium (Dy):Max. 0.05 ppb
- Erbium (Er):Max. 0.05 ppb
- Europium (Eu):Max. 0.05 ppb
- Iron (Fe):Max. 1 ppb
- Gallium (Ga):Max. 0.05 ppb
- Gadolinium (Gd):Max. 0.05 ppb
- Holmium (Ho):Max. 0.05 ppb
- Indium (In):Max. 0.05 ppb
- Potassium (K):Max. 5 ppb
- Lanthanum (La):Max. 0.05 ppb
- Lithium (Li):Max. 0.05 ppb
- Lutetium (Lu):Max. 0.05 ppb
- Magnesium (Mg):Max. 0.5 ppb
- Manganese (Mn):Max. 0.1 ppb
- Molybdenum (Mo):Max. 0.1 ppb
- Sodium (Na):Max. 10 ppb
- Niobium (nb):Max. 0.05 ppb
- Neodymium (nd):Max. 0.05 ppb
- Nickel (Ni):Max. 0.1 ppb
- Lead (Pb):Max. 0.2 ppb
- Palladium (Pd):Max. 0.5 ppb
- Praseodymium (Pr):Max. 0.05 ppb
- Platinum (Pt):Max. 0.1 ppb
- Rubidium (Rb):Max. 0.1 ppb
- Rhodium (Rh):Max. 0.1 ppb
- Antimony (Sb):Max. 0.1 ppb
- Samarium (Sm):Max. 0.05 ppb
- Tin (Sn):Max. 0.1 ppb
- Strontium (Sr):Max. 0.1 ppb
- Terbium (Tb):Max. 0.05 ppb
- Thorium (Th):Max. 0.1 ppb
- Titanium (Ti):Max. 0.5 ppb
- Thallium (Tl):Max. 0.05 ppb
- Thulium (Tm):Max. 0.05 ppb
- Uran (U):Max. 0.05 ppb
- Vanadium (V):Max. 0.2 ppb
- Yttrium (Y):Max. 0.05 ppb
- Ytterbium (Yb):Max. 0.05 ppb
- Zinc (Zn):Max. 1 ppb
- Zirconium (Zr):Max. 2 ppb
Specification Test Results
Frequently Bought Together