Order Entry
Switzerland
ContactUsLinkComponent
 
Inflammable
Santé
Corrosif
Irritant
Capping Reagent 80/10/10 THF/Pyridine/Acetic Anhydride (v/v), BioSyn™ for DNA/RNA synthesis, Burdick & Jackson™
Référence HONCBR641-4X2.5L
Fournisseur:  Honeywell Chemicals
Numéro CAS:  
Inflammable
Santé
Corrosif
Irritant
Capping Reagent 80/10/10 THF/Pyridine/Acetic Anhydride (v/v), BioSyn™ for DNA/RNA synthesis, Burdick & Jackson™
Référence HONCBR641-4X2.5L
Fournisseur:  Honeywell Chemicals
Numéro CAS:  

Spécifications

  • Pack type:
    Glass bottle
  • Pk:
    10 L
  • Seq:
    5114
  • Pk Info:
    4x 2.5 L

Spécifications

À propos de cet article

 :
Point d'ébullition:66 °C (main component)
Point de fusion:–108.5 °C (main component)
Densité:0.888 g/cm³ (20 °C) (main component)
Point d'éclair:–15 °C
Température de stockage:Ambient
UN:2924
ADR:3,II
 :GHS02
 :GHS08
 :GHS05
 :GHS07