ContactUsLinkComponent
Aqueous size exclusion chromatography columns, TSKgel® UP-SW2000
Aqueous size exclusion chromatography columns, TSKgel® UP-SW2000
Supplier:  TOSOH Bioscience
Certificates
undefined
Aqueous size exclusion chromatography columns, TSKgel® UP-SW2000
Supplier:  TOSOH Bioscience
Specifications
  • Catalog No:
  • TOYO0023517
  • TOYO0023516
  • TOYO0023515
  • TOYO0023514
  • Description:
  • TSKgel® UP-SW2000 DC guard column
  • TSKgel® UP-SW2000 guard column
  • TSKgel® UP-SW2000
  • TSKgel® UP-SW2000
  • Max. pressure:
  • -
  • -
  • 250 bar
  • 340 bar
  • pH range:
  • 2,5 – 7,5
  • 2,5 – 7,5
  • 2,5 – 7,5
  • 2,5 – 7,5
  • Temperature limit:
  • 10 – 30 °C
  • 10 – 30 °C
  • 10 – 30 °C
  • 10 – 30 °C