ContactUsLinkComponent
Avantor® Partisil SAX, HPLC Columns
Avantor® Partisil SAX, HPLC Columns
Supplier:  Avantor
   Sustainable Options Available
Certificates
undefined
Avantor® Partisil SAX, HPLC Columns
Supplier:  Avantor
   Sustainable Options Available
Specifications
  • Catalog No:
  • P5SAX-250AF
  • P5SAX-100A
  • P10SAX-250A
  • P5SAX-10C5
  • P10SAX-150A
  • P10SAX-10C5-SK
  • P10SAX-100P
  • P5SAX-250AS
  • P10SAX-250AF
  • P10SAX-150AS
  • P5SAX-10CM5
  • HICHP5SAX-10CM5-SK
  • P5SAX-250A
  • P10SAX-10C5
  • Environmentally Preferable:
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Carbon load:
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • Endcapped:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • pH range:
  • 1,5 - 7,5
  • 1,5 - 7,5
  • 1,5 - 7,5
  • 1,5 - 7,5
  • 1,5 - 7,5
  • 1,5 - 7,5
  • 1,5 - 7,5
  • 1,5 - 7,5
  • 1,5 - 7,5
  • 1,5 - 7,5
  • 1,5 - 7,5
  • 1,5 - 7,5
  • 1,5 - 7,5
  • 1,5 - 7,5
  • Environmental certification:
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)