Silver sulphate, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Certificats
À propos de cet article
Numéro CAS:10294-26-5
:
Formule:Ag₂SO₄
Numéro MDL:MFCD00003407
:311.8 g/mol
Index Merck:13,08603
Point d'ébullition:1085 °C (1013 hPa)
Point de fusion:655 °C
Densité:5.45 g/cm³ (20 °C)
EINECS:233-653-7
:GHS05
Température de stockage:Ambient
Résultats des tests de spécification
- Assay:min. 99.5 %
- Iron (Fe):max. 0.001 %
- Insoluble Matter and Chloride:max. 0.02 %
- Nitrate (NO3):max. 0.01 %
- Substances not Precipitated by HCl:max. 0.03 %
Résultats des tests de spécification
Frequently Bought Together