Tetrapropylammonium bromide
Codice catalogo MOLE52126738-100G
Nome del fornitore: Molekula
Numero CAS:
Specifiche
- Pack type:Glass bottle for solids
- Pk:100 g
- Seq:3401
Specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:266.27 g/mol
Punto di fusione:265…274 °C
EINECS:217-727-6
Numero CAS:1941-30-6
Formula:C₁₂H₂₈BrN
Numero MDL:MFCD00011840