Order Entry
Switzerland
ContactUsLinkComponent
 
Irritant
Santé
Environnement
Oxydant
Corrosif
Lead(II) nitrate 99.999% (trace metals basis)
Référence ACRO193320500
Numéro CAS:  
undefined
Irritant
Santé
Environnement
Oxydant
Corrosif
Lead(II) nitrate 99.999% (trace metals basis)
Référence ACRO193320500
Numéro CAS:  

Spécifications

  • Pack type:
    Glass bottle
  • Pk:
    50 g
  • Seq:
    3368

Spécifications

Résultats des tests de spécification

  • Appearance:
    White Crystalline solid
  • Total trace metal impurities:
    ≤0.001 %

Résultats des tests de spécification

À propos de cet article

 :
 :331.21 g/mol
Index Merck:13,05432
Point de fusion:470 °C (dec.)
Densité:4.53 g/cm³
Température de stockage:Ambient
EINECS:233-245-9
UN:1469
ADR:5.1,II
 :GHS07
 :GHS08
 :GHS09
 :GHS03
 :GHS05
Numéro CAS:10099-74-8
Formule:Pb(NO₃)₂
Numéro MDL:MFCD00011153