Phenol red, powder ACS pH-indicator
N° de catalogue 0882-25G
Fournisseur: VWR Chemicals
Numéro CAS:
Spécifications
- Pack type:Glass bottle for solids
- Pk:25 g
- Seq:3308
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Solubility (0.1%, Alcohol):Pass
- Visual Transition Interval (pH 6.8 - 8.2):Pass
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
:
Index Merck:13,07329
Point de fusion:> 300 °C
:354.38 g/mol
Température de stockage:Ambient
EINECS:205-609-7
Numéro CAS:143-74-8
Formule:C₁₉H₁₄O₅S
Numéro MDL:MFCD00003552