ContactUsLinkComponent
4-Bromophenetole
  MOLE19036822-100G
 :  Molekula
 :  
4-Bromophenetole
  MOLE19036822-100G
 :  Molekula
 :  
  • Pack type:
    Glass bottle for solids
  • Pk:
    100 g
  • Seq:
    3401
 :
 :201.06 g/mol
 :13,01413
 :233 °C (1013 hPa)
 :4 °C
 :1.4 g/cm³ (20 °C)
 :209-629-7
 :588-96-5
 :C₈H₉BrO
 :MFCD00000098