Azulene
Glass bottle for solids, 100 mg
Catalog # ROTH3159.1
Marketsource
Supplier: Roth Carl
Jump to:
Product Details & Documents
Synonyms: Bicyclo[5.3.0]decapentaene
- CAS Number:275-51-4
- Formula:C₁₀H₈
- MDL Number:MFCD00003810
- Molecular Weight:128.17 g/mol
- Merck Index:13,00928
- Boiling Pt:242 °C (1013 hPa)
- Melting Pt:96…97 °C
- EINECS:205-993-6
- UN:3077
- ADR:9,III
Specifications
Specifications
- Pack type:Glass bottle for solids
- Pk:100 mg
Specifications
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



