Natriumformiat 99%
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Zertifikate
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:141-53-7
:
Formel:HCO₂Na
MDL-Nummer:MFCD00013101
:68.01 g/mol
Merck-Index:13,08694
Siedepunkt:360 °C (760 mmHg)
Schmelzender Platingehalt:258…261 °C
Dichte:1,919 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur:Raumtemperatur
EINECS:205-488-0
ERREICHEN:01-2119486468-21
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:White to off-white Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:253 to 261 °C
- Water:≤0.5 %
- Titration with HClO4:≥98.5 %
Ergebnisse des Spezifikationstests
Frequently Bought Together