Order Entry
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
D-(-)-Glutamic acid

D-(-)-Glutamic acid

Glass bottle for solids, 5 g
N° de catalogue MOLEM63580981
Marketsource
Fournisseur:   Molekula
D-(-)-Glutamic acid
N° de catalogue MOLEM63580981
Fournisseur:  Molekula
Marketsource
Numéro CAS:  6893-26-1
D-(-)-Glutamic acid

Glass bottle for solids, 5 g

Numéro CAS:  6893-26-1
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 g
Product Details & Documents
Synonymes:  (R)-2-Aminopentanedioic acid, (R)-(-)-Glutamic acid, (R)-(-)-2-Aminopentanedioic acid, D(-)-2-Aminopentanedioic acid, D(-)-α-Glutamic acid, D(-)-1-Aminopropane-1,3-dicarboxylic acid, H-D-Glu-OH, (R)-(-)-α-Glutamic acid, (R)-(-)-1-Aminopropane-1,3-dicarboxylic acid
  • Numéro CAS:6893-26-1
  • Formule:C₅H₉NO₄
  • Numéro MDL:MFCD00063112
  • Poids moléculaire:147.13 g/mol
  • Index Merck:13,04482
  • Point d'ébullition:325 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:213 °C
  • Densité:1.533 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:230-000-8
Spécifications

Spécifications

  • Pack type:
    Glass bottle for solids
  • Pk:
    5 g

Spécifications

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..