

Manganese(II) sulphate monohydrate ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Certificats
À propos de cet article
Numéro CAS:10034-96-5
:
Formule:MnSO₄·1H₂O
Numéro MDL:MFCD00149159
Index Merck:14,5739
Point de fusion:700 °C
Densité:2.95
EINECS:232-089-9
UN:3077
ADR:9,III
:169.02 g/mol
:GHS05
:GHS08
Température de stockage:Ambient
Frequently Bought Together