Order Entry
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Oxalic acid dihydrate ≥98%, TECHNICAL
Irritant
Oxalic acid dihydrate ≥98%, TECHNICAL
Fournisseur:  VWR Chemicals
Certificats
undefined
Irritant
Oxalic acid dihydrate ≥98%, TECHNICAL
Fournisseur:  VWR Chemicals
Certificats

Résultats des tests de spécification

  • Assay:
    Min. 98 %

Résultats des tests de spécification

Frequently Bought Together