Order Entry
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Entzündlich
Reizend
Gesundheit
1,4-Dioxane 99+% stabilised, extra pure
Zertifikate
undefined
Entzündlich
Reizend
Gesundheit
1,4-Dioxane 99+% stabilised, extra pure

Ergebnisse des Spezifikationstests

  • Appearance:
    Clear liquid
  • Water:
    ≤0.1 %
  • GC:
    ≥99.0 %
  • Color scale:
    ≤20 APHA
  • Stabilizer:
    5 to 30 ppm BHT
  • Residue after evaporation:
    ≤0.01 %
  • Peroxides:
    ≤0.005 % (as H2O2)

Ergebnisse des Spezifikationstests

Zugehörige Informationen

Frequently Bought Together