DL-Methionine ≥99%
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Zertifikate
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:59-51-8
:
Formel:C₅H₁₁NO₂S
MDL-Nummer:MFCD00063096
:149.21 g/mol
Merck-Index:14,5975
Schmelzender Platingehalt:∼ 272 °C (dec.)
Dichte:1.34
Lagertemperatur:Ambient
EINECS:200-432-1
Zugehörige Informationen
Zertifikate
Suche nach Chargennummermsds_ALFAA11457
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Organic Building Blocks and Intermediates
Anwendungshinweise
Frequently Bought Together