

Dichloromethane ≥99.8% stabilised, PESTINORM® for pesticide residue analysis
Anbieter: VWR Chemicals
Zertifikate
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:75-09-2
:
Formel:CH₂Cl₂
MDL-Nummer:MFCD00000881
:84.93 g/mol
Merck-Index:12,06140
Siedepunkt:39.8 °C (1013 hPa)
Schmelzender Platingehalt:–95 °C
Dichte:1.322 g/cm³ (20 °C)
EINECS:200-838-9
UN:1593
ADR:6.1,III
:Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
:Stabilised with 2-methyl-2-butene (iso-amylene) 20 ppm
ERREICHEN:01-2119480404-41
:GHS08
:GHS07
Lagertemperatur:Ambient
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Assay (on anhydrous substance):Min. 99,8%
- Water:Max. 0,02 %
- Evaporation residue:Max. 0,0005 %
- Pesticide analysis (Lindane/ECD):Max. 5 ng/l
Ergebnisse des Spezifikationstests
Zugehörige Informationen
Zertifikate
Suche nach Chargennummer1L Glass bottle for liquids DIN 45 (ZPACK13415101) 2,5L Glass bottle for liquids DIN 45 (ZPACK13415249)
Packaging Information
spec_VWRC83665.290 spec_VWRC83665.290 spec_VWRC83665.290.pdf spec_VWRC83665.320 spec_VWRC83665.320
Product specification
More
Frequently Bought Together