Orders LinkContactUsLinkComponent
D-(-)-Fructose
D-(-)-Fructose
Glass bottle for solids, 1 kg
  MOLEM52688571
Marketsource
 :   Molekula
D-(-)-Fructose
  MOLEM52688571
 :  Molekula
Marketsource
 :  57-48-7
D-(-)-Fructose
D-(-)-Fructose
Glass bottle for solids, 1 kg
 :  57-48-7
1 * 1 kg
 :  D(-)-Levulose, (3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, β-D-(-)-Fructose, Fructose
  •  :57-48-7
  •  :C₆H₁₂O₆
  •  :MFCD00148910
  •  :180.16 g/mol
  •  :13,04295
  •  :552 °C (1013 hPa)
  •  :100…110 °C
  •  :1.59 g/cm³ (20 °C)
  •  :Ambient
  •  :200-333-3
  • Pack type:
    Glass bottle for solids
  • Pk:
    1 kg