Order Entry
Switzerland
ContactUsLinkComponent
 
Deuterium oxide ≥99.95% (Isotopic), MagniSolv™ for NMR spectroscopy pH 7 (H₂O, 20 °C), Sigma-Aldrich®
Codice catalogo 1.03428.0100
Nome del fornitore:  Merck
Numero CAS:  
Deuterium oxide ≥99.95% (Isotopic), MagniSolv™ for NMR spectroscopy pH 7 (H₂O, 20 °C), Sigma-Aldrich®
Codice catalogo 1.03428.0100
Nome del fornitore:  Merck
Numero CAS:  

Specifiche

  • Pack type:
    Glass bottle
  • Pk:
    100 mL
  • Seq:
    2440

Specifiche

Risultati dei test sulle specifiche

  • Deuteration degree:
    ≥ 99.95 %
  • Performance test (NMR-spectrum):
    passes test

Risultati dei test sulle specifiche

Informazioni su questo articolo

 :
 :20 g/mol
IndexMerck:12,02984
Punto di ebollizione:101.3 °C (1013 hPa)
Punto di fusione:3.8 °C
Densità:1.1 g/cm³ (20 °C)
 :M-Clarity™ quality level = MQ200
temperatura di conservazione:Refrigerator
EINECS:232-148-9
Numero CAS:7789-20-0
Formula:D₂O
Numero MDL:MFCD00044636