Deuterium oxide (99.8% D)
Katalognr. CAMBDLM-2259-100
Anbieter: CAMBRIDGE ISOTOPE LABS
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Pack type:Glass bottle
- Pk:100 mL
- Seq:2440
Technische Daten
Über diesen Artikel
:
:20 g/mol
Merck-Index:12,02984
Siedepunkt:101.3 °C (1013 hPa)
Schmelzender Platingehalt:3.8 °C
Dichte:1.1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur:Refrigerator
EINECS:232-148-9
CAS-Nummer:7789-20-0
Formel:D₂O
MDL-Nummer:MFCD00044636