Molecular sieve A5 (0.5 nm, 5 Å) 8 --> 12 mesh
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Zertifikate
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:69912-79-4
:1318-02-1
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:Beige to light brown Beads
- Particle size:8 to 12 mesh
- Bulk density:690 to 790 g/l
- Residual water:≤1.5 % (550°C, 2h)
- Water adsorption:≥21 % (50%rH, 20°C, 24h)
Ergebnisse des Spezifikationstests
Frequently Bought Together