Molecular sieve A4 (0.4 nm, 4 Å) ≥99%, pellets, Ø 3 - 4mm (0.12-0.16in)
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Zertifikate
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:70955-01-0
:1318-02-1
MDL-Nummer:MFCD03457537
Dichte:1.1…2.2 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur:Ambient
Zugehörige Informationen
Frequently Bought Together