Platin ≥99,9% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 0.25 mm (0.010 in)
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Sinonimi: Platinium
Numero CAS:7440-06-4
:
Formula:Pt
Numero MDL:MFCD00011179
:195.08 g/mol
IndexMerck:12,07689
Punto di ebollizione:3827 °C (1013 hPa)
Punto di fusione:1769 °C
Densità:21.447 g/cm³ (20 °C)
temperatura di conservazione:Raumtemperatur
EINECS:231-116-1
Specifiche
- Environmentally Preferable:
Specifiche
Frequently Bought Together