

Nickel ≥99,5% (Metall-Basis), Folie, geglüht, Dicke 0.5 mm (0.02 in)
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Zertifikate
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:7440-02-0
:
Formel:Ni
MDL-Nummer:MFCD00011137
:58.69 g/mol
Merck-Index:12,06582
Siedepunkt:3007 °C (1013 hPa)
Schmelzender Platingehalt:1453 °C
Dichte:8.9 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur:Raumtemperatur
EINECS:231-111-4
UN:3089
ADR:4.1,III
:GHS08
:GHS07
Frequently Bought Together