
Tungsten ≥99.9% (metals basis), powder -325 mesh
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Zertifikate
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:7440-33-7
:
Formel:W
MDL-Nummer:MFCD00011461
:183.84 g/mol
Lagertemperatur:Ambient
EINECS:231-143-9
UN:3089
ADR:4.1,III
:GHS02
Zugehörige Informationen
Frequently Bought Together