
Titanium ≥99.8% (metals basis), thin foil, Thickness: 0.0127 mm (0.0005 in)
Catalog # 43476.YK
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Pk:1
- Seq:1715
- Pk Info:90×90 mm
Technische Daten
Über diesen Artikel
:
:47.88 g/mol
Merck-Index:12,09610
Siedepunkt:3262 °C (1013 hPa)
Schmelzender Platingehalt:1660 °C
Dichte:4.51 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur:Ambient
EINECS:231-142-3
:GHS02
CAS-Nummer:7440-32-6
Formel:Ti
MDL-Nummer:MFCD00011264