Silver ≥99.9% (metals basis), spherical powder APS 0.5-1 µm
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:7440-22-4
:
Formula:Ag
Numero MDL:MFCD00003397
:107.87 g/mol
Punto di ebollizione:2212 °C (1013 hPa)
Punto di fusione:961.9 °C
Densità:10.5 g/cm³ (20 °C)
temperatura di conservazione:Ambient
EINECS:231-131-3
UN:3077
ADR:9,III
Informazioni correlate
Frequently Bought Together