Silver ≥99.99% (metals basis), crystalline powder, Premion® -10+20 mesh
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Zertifikate
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:7440-22-4
:
Formel:Ag
MDL-Nummer:MFCD00003397
:107.87 g/mol
Siedepunkt:2212 °C (1013 hPa)
Schmelzender Platingehalt:961.9 °C
Dichte:10.5 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur:Ambient
EINECS:231-131-3
UN:3077
ADR:9,III
Zugehörige Informationen
Frequently Bought Together