
Bismuth ≥99.5% (metals basis), powder -100 mesh
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Zertifikate
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:7440-69-9
:
Formel:Bi
MDL-Nummer:MFCD00134033
:208.98 g/mol
Dichte:9.78 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur:Ambient
EINECS:231-177-4
UN:3089
ADR:4.1,III
:GHS02
Zugehörige Informationen
Frequently Bought Together