

Graphite (natural) ≥99.9995% (metals basis), powder -100 mesh
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:7782-42-5
:
Formula:C
Numero MDL:MFCD00144065
IndexMerck:12,04560
Punto di fusione:3827 °C
Densità:2.09…2.23 g/cm³ (20 °C)
EINECS:231-955-3
UN:1325
ADR:4.1,III
:12.01 g/mol
:GHS02
:GHS07
temperatura di conservazione:Ambient
Frequently Bought Together