Order Entry
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Lead

Lead

Glass bottle for solids, 500 mg
Codice catalogo PROOLGC2608
Salute
Irritante
Ambiente
Nome del fornitore:   LGC Standards PROMOCHEM
Lead
Codice catalogo PROOLGC2608
Nome del fornitore:  LGC Standards PROMOCHEM
Numero CAS:  7439-92-1
Lead

Glass bottle for solids, 500 mg

Numero CAS:  7439-92-1
Price
860.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 500 mg
Product Details & Documents
  • Numero CAS:7439-92-1
  • Formula:Pb
  • Numero MDL:MFCD00134050
  • Molecular Weight:207.2 g/mol
  • IndexMerck:12,05410
  • Punto di ebollizione:1740 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:327 °C
  • Densità:11.3437 g/cm³ (20 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambient
  • EINECS:231-100-4
Specifiche

Specifiche

  • Pack type:
    Glass bottle for solids
  • Pk:
    500 mg

Specifiche

Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..