Sendide
N° de catalogue ENZOBMLP5100001
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Numéro CAS:
Spécifications
- Pk:1 mg
- Seq:02
- Protein/peptide name:Sendide
- Purity:97%
Spécifications
À propos de cet article
Potent NK-1 neurokinin receptor antagonist
Potent NK-1 neurokinin receptor antagonist