Auftragserfassung
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Organic reference standards, metoprolol tartarate assay standard, BP
Organic reference standards, metoprolol tartarate assay standard, BP
Catalog # PROOBP540
CAS-Nummer:  
Organic reference standards, metoprolol tartarate assay standard, BP
Catalog # PROOBP540
CAS-Nummer:  

Technische Daten

  • VE:
    100 mg
  • Normen:
    Reference standard
  • CAS Nr.:
    56392-17-7
  • Bezeichnung:
    Metoprolol tartarate assay standard
  • Formel:
    C₃₄H₅₆N₂O₁₂
  • Bezeichnung:
    Metoprolol tartrate assay standard

Technische Daten

Über diesen Artikel