Kaliumpermanganat 0.0995-0.1005 N in wässriger Lösung, BAKER ANALYZED®, Laborreagens volumetrische Lösung, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Certificats
À propos de cet article
Numéro CAS:7722-64-7
:
Formule:KMnO₄
Numéro MDL:MFCD00011364
:158.03 g/mol
Température de stockage:Raumtemperatur
EINECS:231-760-3
UN:3082
ADR:9,III
Résultats des tests de spécification
- Normality:0.0995 - 0.1005
- Chloride and Chlorate (as Cl):≤10 ppm
- Sulfate (SO₄):≤20 ppm
Résultats des tests de spécification
Frequently Bought Together