ContactUsLinkComponent
Cut resistant gloves, AlphaTec® 16-650
Cut resistant gloves, AlphaTec® 16-650
Fournisseur:  Ansell
Certificats
undefined
Cut resistant gloves, AlphaTec® 16-650
Fournisseur:  Ansell
Spécifications
  • Catalog No:
  • 112-3777
  • 112-3776
  • 112-3774
  • 112-3775
  • Model:
  • 16-650
  • 16-650
  • 16-650
  • 16-650
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Disposable / reusable:
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Liner material:
  • Cotton
  • Cotton
  • Cotton
  • Cotton
  • Finish:
  • Fully coated
  • Fully coated
  • Fully coated
  • Fully coated
  • Cuff style:
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • EN norm:
  • EN 388:2016 (X141B), EN 407 (X2XXXX), EN ISO 374-1:2016 Type B (KLT), EN ISO 374-5:2016
  • EN 388:2016 (X141B), EN 407 (X2XXXX), EN ISO 374-1:2016 Type B (KLT), EN ISO 374-5:2016
  • EN 388:2016 (X141B), EN 407 (X2XXXX), EN ISO 374-1:2016 Type B (KLT), EN ISO 374-5:2016
  • EN 388:2016 (X141B), EN 407 (X2XXXX), EN ISO 374-1:2016 Type B (KLT), EN ISO 374-5:2016
Spécifications
Frequently Bought Together