ContactUsLinkComponent
Reversed phase chromatography columns, RSpak DE
 :  Resonac
undefined
Reversed phase chromatography columns, RSpak DE
 :  Resonac
  • Catalog No:
  • 554-2919
  • 554-2870
  • 554-2918
  • 554-2871
  • 554-2921
  • Description:
  • RSpak DE-413
  • RSpak DE-G 4A
  • RSpak DE-613
  • RSpak DE-G 2A
  • RSpak DE-213
  • Max. pressure:
  • 15 MPa (150 bar)
  • 7,0 MPa (70 bar)
  • 12 MPa (120 bar)
  • pH range:
  • 2 - 12
  • 2 - 12
  • 2 - 12
  • 2 - 12
  • 2 - 12
  • Temperature limit:
  • 20 - 60 °C
  • 20 - 70 °C
  • 20 - 70 °C
  • 20 - 60 °C
  • 20 - 60 °C
  • USP code:
  • L71
  • L71
  • L71
  • L71
  • L71
Frequently Bought Together