Order Entry
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Membrane filters, PTFE, TE range, Whatman™
Membrane filters, PTFE, TE range, Whatman™
Certificates
undefined
Membrane filters, PTFE, TE range, Whatman™
Certificates

Specifications

  • Catalog No:
  • 514-3132
  • 514-3133
  • 514-3134
  • 514-3142
  • 516-5022
  • 514-3143
  • 514-3113
  • 514-3114
  • 514-3144
  • 516-5023
  • 516-5024
  • 514-3122
  • 514-3123
  • 514-3124
  • Type:
  • TE 36
  • TE 36
  • TE 36
  • TE 35
  • TE 38
  • TE 35
  • TE 38
  • TE 38
  • TE 35
  • TE 38
  • TE 38
  • TE 37
  • TE 37
  • TE 37
  • Pore size:
  • 0,45 µm
  • 0,45 µm
  • 0,45 µm
  • 0,20 µm
  • 5,00 µm
  • 0,20 µm
  • 5,00 µm
  • 5,00 µm
  • 0,20 µm
  • 5,00 µm
  • 5,00 µm
  • 1,00 µm
  • 1,00 µm
  • 1,00 µm
  • Thickness:
  • 220 µm
  • 220 µm
  • 220 µm
  • 240 µm
  • 265 µm
  • 240 µm
  • 265 µm
  • 265 µm
  • 240 µm
  • 265 µm
  • 265 µm
  • 275 µm
  • 275 µm
  • 275 µm
  • Water flow rate:
  • 12 s/100 ml/12,5 cm² (0,9 bar)
  • 12 s/100 ml/12,5 cm² (0,9 bar)
  • 12 s/100 ml/12,5 cm² (0,9 bar)
  • 24 s/100 ml/12,5 cm² (0,9 bar)
  • 2,2 s/100 ml/12,5 cm² (0,9 bar)
  • 24 s/100 ml/12,5 cm² (0,9 bar)
  • 2,2 s/100 ml/12,5 cm² (0,9 bar)
  • 2,2 s/100 ml/12,5 cm² (0,9 bar)
  • 24 s/100 ml/12,5 cm² (0,9 bar)
  • 2,2 s/100 ml/12,5 cm² (0,9 bar)
  • 2,2 s/100 ml/12,5 cm² (0,9 bar)
  • 5,4 s/100 ml/12,5 cm² (0,9 bar)
  • 5,4 s/100 ml/12,5 cm² (0,9 bar)
  • 5,4 s/100 ml/12,5 cm² (0,9 bar)
  • Airflow rate:
  • 60 s/100 ml (3 mbar)
  • 60 s/100 ml (3 mbar)
  • 60 s/100 ml (3 mbar)
  • 70 s/100 ml (3 mbar)
  • 3,5 s/100 ml (3 mbar)
  • 70 s/100 ml (3 mbar)
  • 3,5 s/100 ml (3 mbar)
  • 3,5 s/100 ml (3 mbar)
  • 70 s/100 ml (3 mbar)
  • 3,5 s/100 ml (3 mbar)
  • 3,5 s/100 ml (3 mbar)
  • 24 s/100 ml (3 mbar)
  • 24 s/100 ml (3 mbar)
  • 24 s/100 ml (3 mbar)
  • Max. temperature:
  • 100 °C
  • 100 °C
  • 100 °C
  • 100 °C
  • 100 °C
  • 100 °C
  • 100 °C
  • 100 °C
  • 100 °C
  • 100 °C
  • 100 °C
  • 100 °C
  • 100 °C
  • 100 °C

Specifications

Related Information

Frequently Bought Together