Auftragserfassung
Switzerland
ContactUsLinkComponent
IVF-Kulturschalen, Costar®
IVF-Kulturschalen, Costar®
Catalog # 734-1542
Supplier:  Corning
   Umweltschonende Herstellung
undefined
IVF-Kulturschalen, Costar®
Catalog # 734-1542
Supplier:  Corning
   Umweltschonende Herstellung

Specifications

  • Ø:
    60 mm
  • Bezeichnung:
    IVF-Kulturschalen, 60×15 mm
  • Environmentally Preferable:
    Umweltschonende Herstellung
  • Umweltzertifizierung:
    RECs, ISO 14001 - Kennebunk
  • VE:
    500

Specifications

About this item

Optisch klares, PS, IVF-Kulturschalen mit zentralem 20-mm-Well. Innere Wells nehmen 3 ml Nährmedien auf, die äußeren 10 ml.

  • 45° Neigung leitet Oozyte/Embryo in die Mitte des Wells
  • Abstehender Bodenrand schützt optische Flächen vor Kratzern
  • Behandelt für optimale Zellhaftung
  • Gammasterilisiert
  • Als pyrogenfrei zertifiziert

Product is strictly not for human use. The center well dish is a Class I medical device and should never be used in applications which require the product to be certified as a Class II or Class III medical device.

Center well beveled 'lead in' makes it easier to manipulate a pipette. Fill center well to the bottom of bevel for 1 ml volume. Dish cover has edge beads permit uniform gas flow. Outer moat provides both humidification and washing.

Nur für Forschungszwecke.

Ordering information: Accessories not included.